Learn More
Cole-Parmer™ CPC Miniature Quick-Disconnect Valved Male Hose Barb
Codice prodotto. 15466523
Click to view available options
ID flessibile flangiato:
1/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15466523
Marca: Cole-Parmer™ 0636384
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
  • CPC Miniature Quick-Disconnect Valved Male Hose Barb
  • Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
  • Plug insert into body to connect fitting
  • Fitting halves lock into place immediately
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Specifica
Descrizione Quick-Disconnect x Barb Connection
Materiale Polycarbonate
Overall Length (Metric) 2.286 cm
Dimensioni dei tubi 1/8 in.
Porta di uscita 3/32 in.
ID flessibile flangiato 1/8 in.
Product Type Valved Male Hose Barb