Learn More
CPC™ Connettori, giunti e raccordi in plastica
Click to view available options
Flessibile flangiato:
0.255 in.
0.375 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.63 in.
0.94 in.
Materiale:
Polypropylene
Resina acetalica
Product Type:
Corpo portagomma in linea con valvola
Hose Barb Valved In-line Coupling Insert
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in 1/8 to 1/2 in. nominal flow
- Polypropylene construction
- EPDM 0-rings
- Colder thumb latch
- Chemically resistant and gamma sterilizable
- Fewer leak points, shorter assemblies and faster installations
Specifica
Specifica
| Materiale | Resina acetalica |
| Overall Length (English) | 1.8 in. |
| Overall Length (Metric) | 45.7 mm |
| Da utilizzare con | 6.4mm |
| Min. Operating Temperature (English) | -40°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Flessibile flangiato | 0.255 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 23 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.94 in. |
| Include | Connettore in plastica |
| Vedi altri risultati |