Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
Codice prodotto. 15406413
Click to view available options
Dimensione della porta:
1/16 in.
1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15406413
Marca: Cole-Parmer™ 0636153
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
  • CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
  • Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
  • Plug insert into body to connect fitting
  • Fitting halves lock into place immediately
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Specifica
Descrizione Quick-Disconnect x Barb, Nonvalved Connection
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Acetal
Overall Length (Metric) 4.95 cm
Dimensioni dei tubi 1/4 in.
Porta di uscita 3/8 in.
Dimensione della porta 1/4 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Materiale (guarnizione) Buna N
Pressione massima 120 psi
Livello di vuoto 28 in. Hg
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Hose Barb Fitting Body