Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
Click to view available options
Dimensione della porta:
1/16 in.
1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
- Plug insert into body to connect fitting
- Fitting halves lock into place immediately
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Specifica
Specifica
| Descrizione | Quick-Disconnect x Barb, Nonvalved Connection |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Acetal |
| Overall Length (Metric) | 4.95 cm |
| Dimensioni dei tubi | 1/4 in. |
| Porta di uscita | 3/8 in. |
| Dimensione della porta | 1/4 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Materiale (guarnizione) | Buna N |
| Pressione massima | 120 psi |
| Vedi altri risultati |