Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Insert
Click to view available options
Flessibile flangiato:
1/4 in.
1/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- CPC Quick-Disconnect Hose Barb Insert
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
- Plug insert into body to connect fitting
- Fitting halves lock into place immediately
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Specifications
Specifications
| Descrizione | Quick-Disconnect x Barb Connection |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni dei tubi | 1/8 in. |
| Flessibile flangiato | 1/8 in. |
| Porta di uscita | 1/8 in. |
| Dimensione della porta | 1/8 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide, Gamma |
| Materiale (guarnizione) | EPR |
| Colore | White |
| Show More |