Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Straight Coupling Insert
Click to view available options
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
3.43 cm
3.76 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plug insert into body to connect fitting.
- Fitting halves lock in place immediately.
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
- spring-operated valve in each fitting half seals the flow path.
- Straight-through fittings without shutoff valves are also available.
- All fitting bodies have 316 stainless steel springs and latches.
Specifica
Specifica
| Tipo | Quick-Disconnect Coupling Insert |
| Colore | White |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 180°F |
| Temperatura (sistema metrico) max | 82°C |
| Tipo di porta | Quick-Disconnect x Push-to-Connect |
| Descrizione | 1/4 x 1/4 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide (ETO) |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 3.43 cm |
| Materiale | Acetal |
| Pressione | 120 psi |