Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Straight Coupling Insert
Codice prodotto. 15437103
Click to view available options
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
3.43 cm
3.76 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15437103
Marca: Cole-Parmer™ 3130422
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Quick-disconnect fitting with simple push-to-connect interface for your rigid tubing
  • Plug insert into body to connect fitting.
  • Fitting halves lock in place immediately.
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
  • spring-operated valve in each fitting half seals the flow path.
  • Straight-through fittings without shutoff valves are also available.
  • All fitting bodies have 316 stainless steel springs and latches.
Specifica
Tipo Quick-Disconnect Coupling Insert
Colore White
Temperatura (sistema imperiale) max 180°F
Temperatura (sistema metrico) max 82°C
Tipo di porta Quick-Disconnect x Push-to-Connect
Descrizione 1/4 x 3/8 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 3.76 cm
Materiale Acetal
Pressione 120 psi