Learn More
CPEB3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene CPEB3
Concentrazione 267 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16830514
Vedere i documenti
Proteintech
12669-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16820514
Vedere i documenti
Proteintech
12669-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The CPEB3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CPEB3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CPEB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
CPEB3
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
267 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
22849