Learn More
CPLX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CPLX3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16856744
|
Proteintech
16949-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16846744
|
Proteintech
16949-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Positively regulates a late step in synaptic vesicle exocytosis.Specifica
| CPLX3 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q8R1B5, Q8WVH0 | |
| 235415, 501005, 594855 | |
| CPLX3 Fusion Protein Ag10571 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CPLX3 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| complexin 3, Complexin III, CPLX3, CPX III, CPXIII, Nbla11589 | |
| CPLX3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |