Learn More
CPT1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene CPT1A
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
16834254
Afficher les documents
Proteintech
15184-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16824254
Afficher les documents
Proteintech
15184-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This antibody can bind the close sequences genes.
The mitochondrial oxidation of long-chain fatty acids is initiated by the sequential action of carnitine palmitoyltransferase I (which is located in the outer membrane and is detergent-labile) and carnitine palmitoyltransferase II (which is located in the inner membrane and is detergent-stable), together with a carnitine-acylcarnitine translocase. CPT I is the key enzyme in the carnitine-dependent transport across the mitochondrial inner membrane and its deficiency results in a decreased rate of fatty acid beta-oxidation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
CPT1A
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P32198, P50416, P97742
12894, 1374, 25757
CPT1A Fusion Protein Ag7202
Primary
-20°C
CPT1A
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CPT I, CPT1, CPT1 L, CPT1A, CPTI L, L CPT1
Cpt1a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis