Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Cleanroom Tape—Purple
Codice prodotto. 12833672 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12833672
Marca: Micronova™ CR100PC2PU
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Processed for applications in and around cleanrooms
  • Made of vinyl with synthetic rubber adhesive that ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces
  • Tapes and seals curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with cleanroom pen
  • Individually packaged in polyethylene bag
Order Info
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Specifica
Certificazione/Conformità PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Colore Purple
Finitura Opaco
Formato Nastro
Materiale Vinyl, Synthetic Rubber
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, color coding, labeling, batching
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.