Learn More
Slice™ Craft Blades
Click to view available options
Product Type:
Curved Edge, Rounded Tip
Straight Edge, Pointed Tip
Straight Edge, Rounded Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- 4 single-edge blades per pack
- Compatible w/ Slice™ craft handles, scalpel, Precision Knife
- Compatible tool: Slice™ 10548
- Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
- Safe up to 1600 degrees Celsius
- Chemically inert, never rusts
- No-tool blade change
- Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Specifica
| Product Type | Curved Edge, Rounded Tip |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.29 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.8 mm |
| Materiale | Zirconium Oxide |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
| Include | 4 single-edge blades per pack |
| N. per confezione | 4 Pk. |
| Peso (sistema imperiale) | 0.02 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 0.55 g |
| Vedi altri risultati |