Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34555 Shoes
Codice prodotto. 15573744
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15573744 36 1 paio
15523754 37 1 paio
15543754 38 1 paio
15563754 39 1 paio
15573754 40 1 paio
15533764 41 1 paio
15553764 42 1 paio
15563764 43 1 paio
15553824 44 1 paio
15563824 45 1 paio
15573824 46 1 paio
15553844 47 1 paio
15573844 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15573744 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 34555/36
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ESD dissipative shoe is Sanitized™ treated. In cludes TPU sole with extremly high slip resistance.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • White
  • Aluminum toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3579)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • Scratch-resistant coating in toe area
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Colore White
Materiale Microfiber
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 34555
Materiale dello zoccolo Aluminum