Learn More
CRB1 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CRB1 |
|---|---|
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17581346
|
Proteintech
26598-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17571346
|
Proteintech
26598-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human CRB1. This antibody recognizes mouse antigen. The CRB1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifica
| CRB1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 23418 | |
| Primary |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG |