Descrizione
Creatine Kinase, Muscle/CKMM Polyclonal antibody specifically detects Creatine Kinase, Muscle/CKMM in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | Creatine Kinase, Muscle/CKMM |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.5 mg/ml |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulazione | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N. accesso geni | P06732 |
| Alias gene | CKMMcreatine kinase M-type, Creatine Kinase Isoenzyme, Creatine kinase M chain, creatine kinase, muscle, creatine kinase-M, EC 2.7.3, EC 2.7.3.2, M-CK |
| Simboli geni | CKM |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only