Learn More
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%
Codice prodotto. 10579263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
2 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2g
Codice prodotto. 10579263
Marca: Thermo Scientific Acros 337340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71519-72-7
Formula molecolare C4H8N3Na2O5P
Molecular Weight (g/mol) 255.08
Numero MDL MFCD00150192
InChI Key RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless solution
IUPAC Name disodium tetrahydrate ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methylidene}amino)phosphonate
Peso formulazione 327.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder