Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red, pure, Indicator grade
Codice prodotto. 10704294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10704294
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151381000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1733-12-6
Formula molecolare C21H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 382.43
Numero MDL MFCD00005878
InChI Key OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cresol Red
Punto di fusione 290.0°C
Beilstein 19, 91
Indice di Merck 15, 2568
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 382.42
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Intervallo di transizione visivo from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Colore Brown/Red or Green
Quantità 100 g
Forma fisica Powder