Learn More
Cresol Red, Pure, Solution 0.02% pH Indicator, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Numero MDL | 5878 |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Colore | Red |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |