Learn More
CREST Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene CREST
Concentrazione 0.26 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16850154
Vedere i documenti
Proteintech
12439-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16840154
Vedere i documenti
Proteintech
12439-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Synovial sarcomas occur most frequently in the extremities around large joints. More than 90% of cases have a recurrent and specific chromosomal translocation, t(X;18)(p11.2;q11.2), in which the 5-prime end of the SS18 gene (MIM 600192) is fused in-frame to the 3-prime end of the SSX1 (MIM 312820), SSX2 (MIM 300192), or SSX4 (MIM 300326) gene. The SS18L1 gene is homologous to SS18.
Specifica
Specifica
CREST
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75177, Q8BW22, Q91XJ0
192352, 26039, 269397
CREST Fusion Protein Ag3119
Primary
-20°C
SS18L1
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CREST, KIAA0693, LP2261, SS18 like protein 1, SS18L1, SYT homolog 1
Ss18l1
IgG
Antigen Affinity Chromatography