Learn More
Cresyl Violet acetate, pure, certified
Codice prodotto. p-4259094 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
Codice prodotto. 10137180
Marca: Thermo Scientific Acros 405760025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10510-54-0
Formula molecolare C18H15N3O3
Molecular Weight (g/mol) 321.34
Numero MDL MFCD00013151,MFCD00013151
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl Violet acetate
Punto di fusione 140.0°C to 143.0°C
Rapporto di assorbimento 0.94 to 1.2
Contenuto di colorante 65% min.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name acetic acid;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine
Lambda max 596 to 599nm
Peso formulazione 321.34
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Black to Green
Quantità 2.5 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder