Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetate, pure, high purity biological stain
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cresyl violet acetate |
| Punto di fusione | 140.0°C to 143.0°C |
| Contenuto di colorante | 65% min. |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 321.34 |
| Perdita all'essiccatura | 20% max. (50°C) (0.05mm Hg) |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Colore | Black to Green |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cresyl Violet acetate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.