Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet perchlorate, 98%, pure
Codice prodotto. 10539472 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 10539472
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405775000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41830-80-2 | C16H12ClN3O5 | 361.738 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl violet perchlorate
Punto di fusione 331.0°C to 333.0°C
Nota nome 98%
CAS 41830-80-2
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C16H12ClN3O5
Fluorescenza max 615nm (in methanol)
Numero MDL MFCD00012671
Sinonimo Oxazine 9 perchlorate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key HLHUTAPXZITNPJ-UHFFFAOYSA-N
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=N)C=C3C2=NC4=C(O3)C=C(C=C4)N.OCl(=O)(=O)=O
IUPAC Name 5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine;perchloric acid
Molecular Weight (g/mol) 361.738
PubChem CID 621529
Lambda max 593nm (in methanol)
Peso formulazione 361.73
Percent Purity 98%
Grado Pure
Coefficiente di assorbimento molare 68000L/(mole.cm) (lambda max.)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 98.5% min. (on dry substance)
Colore Green
Quantità 500 mg
Forma fisica Powder