missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CRID3 sodium salt

Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
CRID3 sodium salt is a potent NLRP3 inflammasome inhibitor; closes the active conformation of NLRP3 to the inactive state. Directly interacts with the Walker B motif within the NLRP3 NACHT domain. Inhibits IL-1β, IL-18 and IL-1α production (IC50 values are 7.2, 10.3 and 12-18 nM, respectively). Selective for NLRP3 over NLRC4 inflammasome and Toll-like receptor signaling. Reduces severity of experimental autoimmune encephalomyelitis, skin inflammation and airway inflammation in mice. Also glutathione S-transferase omega 1 inhibitor. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 mg |
| Product Type | CRID3 sodium salt |
| Purezza | 98% |
| Peso molecolare | 426.46 |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto