Learn More
DWK Life Sciences Crimp Cap, ND20
Codice prodotto. 16666872 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Setto:
Butyl
Butyl, PTFE, PharmaFix
Butyl/PTFE
PTFE/Silicone
PharmaFix
Stile:
Magnetic
Pressure Release
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16666872
Marca: DWK Life Sciences 225694
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Caps for headspace vials are available in three different styles: standard, pressure release and magnetic.
The quality of a crimp seal is strongly dependent on the right calibration of the crimping tool used to apply the closure to the vial. A too tight or too loose crimp will impair the quality of the seal. To maintain good results, make sure to re-calibrate your crimping tool regularly and check the quality of the seal every time you crimp.
  • Pressure release seals are characterized by incorporated bridges and score lines, which allow the internal pressure to be released when 3.0 ± 0.5 bar has been exceeded
  • Magnetic seals are compatible with magnetic transport autosamplers
  • Packed in zip-lock PE-bags with tear-off foil strip to ensure tamper-evidence and re-closeability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 20.7 mm
Materiale Aluminum, Butyl
Setto Butyl
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Stile Pressure Release
Durezza 50 ± 5 shore A
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 7.5 mm
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 2.3 mm
Tipo Open Top Cap
Dimensione chiusura ND20
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.