Learn More
JG Finneran Associates™ Tappi a capsula
Codice prodotto. 10055600
Click to view available options
Colore:
Argento
Clear
Red, Clear
Rosso
Rosso, Argento
Rosso, Blu
Rosso, Giallo
Rosso, Verde
Silver
Dimensione chiusura:
11 mm
20 mm
Materiale:
Alluminio, Aluminum
Alluminio, Rubber, Aluminum
PTFE, Aluminum
PTFE, Rubber, Poly
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Poly
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10055600
Marca: JG Finneran Associates™ 511011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these caps with standard 11mm chromatography vials. JG Finneran™ Crimp Caps feature an open top for filling and retrieving samples with a syringe.
  • Made of the highest quality aluminum
  • With PTFE seal
  • Seals are available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
Material (Liner) PTFE
Colore Argento
Materiale Alluminio, Aluminum
Setto Guarnizione in PTFE
Quantità Confezione da 1000
Tipo Tappo a capsula
Dimensione chiusura 11 mm