Learn More
JG Finneran Associates™ Tappi a capsula
Use these caps with standard 11mm chromatography vials. JG Finneran™ Crimp Caps feature an open top for filling and retrieving samples with a syringe.
105.00€ - 425.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10055600
|
JG Finneran Associates™
5110-11 |
Argento | Alluminio, Aluminum |
110.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10701242
|
JG Finneran Associates™
5110-20 |
Silver | PTFE, Aluminum |
216.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10401021
|
JG Finneran Associates™
5140-11 |
Rosso, Argento | Alluminio, Rubber, Aluminum |
105.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12432940
|
JG Finneran Associates™
5140-11B |
Rosso, Blu | Alluminio, Rubber, Aluminum |
130.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12442940
|
JG Finneran Associates™
5140-11G |
Rosso, Verde | Alluminio, Rubber, Aluminum |
134.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12452940
|
JG Finneran Associates™
5140-11R |
Rosso | Alluminio, Rubber, Aluminum |
134.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12492940
|
JG Finneran Associates™
5150-11 |
Silver | PTFE, Silicone, Aluminum |
223.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12462940
|
JG Finneran Associates™
5140-11Y |
Rosso, Giallo | Alluminio, Rubber, Aluminum |
134.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10117220
|
JG Finneran Associates™
5150-20 |
Silver | PTFE, Silicone, Aluminum |
425.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10380951
|
JG Finneran Associates™
5540-11 |
Red, Clear | PTFE, Rubber, Poly |
151.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10432741
|
JG Finneran Associates™
5550-11 |
Clear | PTFE, Silicone, Poly |
193.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Beschreibung
- Made of the highest quality aluminum
- With PTFE seal
- Seals are available in a variety of colors for easy sample identification
Spezifikation
1000 Pk. | |
Crimp Cap |