Learn More
Fisherbrand™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
20 x 20 x 8mm
30 x 30 x 10mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 20 x 20 x 8mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 8mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 20mm |
| Vedi altri risultati |