Learn More
Macherey-Nagel™ Crimping Head
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
11 mm Crimp Caps
20 mm Crimp Caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Crimping Head |
| Da utilizzare con (applicazione) | 11 mm Crimp Caps |
| Quantità | 1 Each |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Electronic High Power Crimping Tool 735700 |