Learn More
Abnova™ CRIP1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16123511
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16123511
Marca: Abnova™ H00001396P01.10ug
Human CRIP1 full-length ORF ( AAH02738, 1 a.a. - 77 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPKCPKCNKEVYFAERVTSLGKDWHRPCLKCEKCGKTLTSGGHAEHEGKPYCNHPCYAAMFGPKGFGRGGAESHTFK
Specifica
Numero di accesso AAH02738
ID gene (immissione) 1396
Nome cysteine-rich protein 1 (intestinal)
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CRHP, CRIP, CRP1, FLJ40971
Simbolo del gene CRIP1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer