Learn More
Contec™ Panni sterili per centri critici™
Codice prodotto. 17102219 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1440
Codice prodotto. 17102219
Marca: Contec™ HCPS6044
I panni sterili per centri critici™ sono piccoli panni di alta qualità che possono essere utilizzati in sostituzione dei panni sterili imbevuti di alcol confezionati singolarmente, che generano una quantità significativamente maggiore di rifiuti e particelle nell’area a contatto con il prodotto.
  • Il panno presaturato consente di ripetere la procedura
  • Panno sintetico a basso contenuto di fibre
  • La confezione staccabile e richiudibile elimina il problema dell’evaporazione durante la conservazione e riduce il potenziale rischio di contaminazione da fogli o carta strappati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Poliestere
Dimensioni (L x P) 10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% acqua deionizzata
Sterilità Sterile
Grado Grado USP
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Contec IPA Wipes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol