Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocein Scarlet 7B, >70% dye content
Codice prodotto. p-7070109
Click to view available options
Quantità:
1g
5g
25g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15468409
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66876.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6226-76-2
Formula molecolare C24H18N4Na2O7S2
Sinonimo Acid Red 71; C.I. 27165
Specifica
Colore Red
Forma Powder
Formato Powder
Peso formulazione 584.53
Punto di fusione 181-188°
Product Type Crocein Scarlet 7B
Purezza >70% dye content
Quantità 1g
Solubilità Soluble in water