Learn More
Fisherbrand™ Set di scatole di ancorette di agitazione, a croce
Codice prodotto. 11517223 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 mm
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 11517223
Agitazione stabile per uso generico. Il set di scatole di ancorette di agitazione a croce Fisherbrand™ è realizzato in stampaggio isostatico di plastica PTFE pura con omologazione FDA.
  • Guaranteed inert and leak-free
  • Individually polished to stay cleaner for longer
Order Info
Include
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 195 x 95 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Include 5 ancorette di agitazione a croce, una per ciascuna delle seguenti dimensioni: 10x10, 20x20, 25x25, 30x30, 38X38 mm
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Quantità 1/Ea.