Learn More
Crotonic acid, 98%
Codice prodotto. p-94119 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10615972
Marca: Thermo Scientific Acros 150875000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-93-7
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00002701
InChI Key LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
IUPAC Name (E)-but-2-enoic acid
SMILES CC=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Crotonic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 72.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 185.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CH=CHCO2H
Quantità 500 g
Beilstein 02, IV, 1491
Indice di Merck 15, 2588
Informazioni di solubilità Solubility in water: 94g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Crotonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.