Learn More
Crotonyl chloride, tech. 90%
Codice prodotto. 11424714
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11424714
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13710.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store at 4°C. Store away from heat and moisture. Incompatible with
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-35-4
Formula molecolare C4H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 104.533
Numero MDL MFCD00000734
InChI Key RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
IUPAC Name (E)-but-2-enoyl chloride
SMILES CC=CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Crotonyl chloride
Densità 1.091
Punti di ebollizione 121°C to 123°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Acrid
Note percentuale saggio remainder mainly cis-isomer
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 25 g
Numero UN UN2920
Beilstein 506118
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 104.54
Percent Purity ≥90%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Crotonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trans-Crotonyl chloride