Learn More
Bochem™ Crucible
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nickel 99.6%
- Lids to be ordered separately
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 35mm |
| Altezza (sistema metrico) | 35mm |