Learn More
Haldenwanger CRUCIBLE ALSINT ALumINA TALL FORM CAPACITY 500ml
Marca:  Haldenwanger L ALSINTTIEGEL*C/8
CRUCIBLE ALSINT ALumINA TALL FORM CAPACITY 500ml
Codice prodotto. 10018560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.00€
    436.89€ / Pezzo
    Risparmia 112.11€
    20% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025