Learn More
Nickel Electro™ Nickel Crucibles without Lids
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Laboratory nickel crucible
- Nickel 201 spec (minimum 99.6% nickel content)
- Formed to shape from one nickel billet
- Bright finish inside and out
- Supplied in standard packs of 10
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |