Learn More
Methazolamide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15960142 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 15960142
Marca: Honeywell Fluka R116850MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 554-57-4
Forma fisica Solid
Industry Type Sulfonamides
Quantità 50 mg
Grado Analytical Standard