Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Aprons
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Protect your clothing with Thermo Scientific™ Cryo Aprons, available in small, medium and large sizes.
- Small: 36″ (91.4cm)
- Medium: 42″ (106.7cm)
- Large: 48″ (121.9cm)
Specifica
Specifica
| Tipo | Cryogenic Apron |
| Size | Small |
| Colore | Blue |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |