Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Wrist-Length Cryogenic Gloves
Codice prodotto. p-7219188
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Codice prodotto. 13453090
Marca: Tempshield™ WRSWP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
  • Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
  • Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
  • Non contengono amianto
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Wrist Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Waterproof Cryogenic Gloves
Size Small
EN388 Standard Yes
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing/Transferring Cryogenic Liquids, Removing Samples from Cryogenic Liquids, and Open Cryogenic Containers with the Chance of Exposure to Liquids/Splashes
Serie Cryo-Gloves™
Temperature (English) Min -320°F
Temperatura min. (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 11 to 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28 to 33 cm