Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial Gauntlet Fabric Gloves
Codice prodotto. p-8011050
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 11893851
Marca: Tempshield™ CIGMWP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tempshield™ Cryo-Industrial™ Gauntlet Fabric Gloves protect your hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments.
  • Durable industrial safety gloves for protection of hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments on heavy-duty applications
  • Designed to provide a high level of thermal protection, abrasion resistance, flexibility and dexterity
  • Manufactured from multi-layered, state-of-the-art materials
  • Designed to wick away moisture for comfort when being used for extended periods of time
  • Not intended for actual immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids
Specifica
Colore Blue
Materiale Fabric
Powdered Powder Free
Product Type Cryogenic Gauntlet
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 430 to 475 mm