Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial Mid-Arm Fabric Gloves
Codice prodotto. 11853891
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 11853891
Marca: Tempshield™ CIMLWP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cryo-Industrial™ Mid-Arm Fabric Gloves provide protection for hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments down to -200°C
  • Protection for hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments down to -200°C
  • Gloves are designed to provide a high level of thermal protection and abrasion resistance for heavy-duty applications
  • Mid-arm length
  • Made from state-of-the-art materials
  • Designed to keep the user dry and to wick moisture away from your hands
  • Can be worn in comfort for extended periods of time.
  • Multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity
Specifica
Colore Blue
Materiale Fabric
Powdered Powder Free
Product Type Cryogenic Frosters Mid-arm Gloves
Size Large
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 349 to 395 mm