missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tempshield™ Cryo-Industrial Wrist Fabric Gloves

Codice prodotto. 11863851
Click to view available options
Size:
Medium
Dimensione della confezione:
1 paio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11863851

Marca: Tempshield™ CIWMWP

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cryo-Industrial™ Wrist Fabric Gloves provide protection for hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments down to -200°C

  • Protection for hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments down to -200°C
  • Gloves are designed to provide a high level of thermal protection and abrasion resistance for heavy-duty applications
  • Wrist length
  • Made from state-of-the-art materials
  • Designed to keep the user dry and to wick moisture away from your hands
  • Can be worn in comfort for extended periods of time.
  • Multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity

Specifica

Colore Blue
Materiale Fabric
Powdered Powder Free
Product Type Cryogenic Wrist Length Gloves
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 290 to 330 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato