Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7075361
Click to view available options
Colore chiusura:
Natural
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Threaded
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10512511
Marca: Greiner Bio-One 123263
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
  • Internal thread has silicone gasket
  • With ID writing area and star foot base
  • Sterile
  • Non-pyrogenic and non-toxic
  • Includes 150 white cap inserts
  • Dia. x Height: 12.5 x 42mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube
Descrizione Without writing area
Colore chiusura Natural
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Forma del fondo Conical
Materiale Polypropylene
Stile filo Internal
Include Starfoot Base, ID writing area and 150 white cap inserts
Lunghezza (sistema metrico) 48 mm
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Threaded