Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 2 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10218460
Click to view available options
Colore chiusura:
Natural
Forma del fondo:
Round
Stile:
ID Writing Area
Stile filo:
Internal
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10218460
Marca: Greiner Bio-One 121263
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
  • Internal thread has silicone gasket
  • With ID writing area
  • Sterile
  • Non-pyrogenic and non-toxic
  • Includes 150 white cap inserts
  • Polyethylener case
  • With or without star foot base
  • Dia. x Height: 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube
Colore chiusura Natural
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Forma del fondo Round
Materiale Polypropylene
Stile filo Internal
Include ID writing area and 150 white cap inserts
Lunghezza (sistema metrico) 48 mm
Imballaggio Polyethylene case
Stile ID Writing Area
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Threaded