Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 5 mL Polypropylene Tube with Internal Thread Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10195490
Click to view available options
Colore chiusura:
Green
Yellow
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Threaded
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Codice prodotto. 10195490
Marca: Greiner Bio-One 124276
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
  • Internal thread has silicone gasket
  • With ID writing area
  • Sterile
  • Non-pyrogenic and non-toxic
  • Includes 100 white cap inserts
  • Polyethylener case
  • Dia. x Height: 12.5 x 86mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube
Descrizione With writing area
Colore chiusura Yellow
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Forma del fondo Round
Materiale Polypropylene
Stile filo Internal
Include ID writing area, 100 white cap inserts and Polyethylener case
Lunghezza (sistema metrico) 86 mm
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Threaded