Learn More
Bel-Art™ Vano refrigerato SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Quando il contenitore viene estratto da un congelatore a -20°C (-4°F), mantiene una temperatura di -15°C (-5°F) per 1.5 ore e rimarrà al di sotto di 0°C (32°F) per altre quattro ore.
- Si tratta di un contenitore stampato in polistirene con un coperchio
- Sostegno interno a 12 posti per provette per microcentrifuga da 0.05 oz. (1.5 ml).
- Lo spazio che circonda le provette è riempito con un materiale sigillante per mantenere la bassa temperatura necessaria
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.05 once |
| Include | Coperchio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per proteggere gli enzimi e le sostanze termolabili dal degrado termico |
| Materiale | Polistirene |
| Tipo | Vano refrigerato Cryo-Safe™ |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Capacità | Provette per microcentrifuga da 12 x 15 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Controllo della temperatura | No |
| Vedi altri risultati |