Learn More
Fisherbrand™ Cryobox
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Autoclavable, temperature resistant from -90°C to +121°C
- High quality polypropylene
- Available in natural and various colours
- 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
- Robust hinge with safe snap-on lid
- Stackable for safe transportation
- Drain bores at the bottom for dew liquids
- Removable grid inserts
- Can also be used for larger vessels by removing the grid inserts
For sample storage and transportation.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo di chiusura | Snap-On Lid |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Capacità | 3 to 5 mL |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (Metric) | -90°C |
| Quantità | 5 Pack |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |