Learn More
Tenak™ Cardboard Cryoboxes 133 x 133mm
Codice prodotto. 15270524 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Dimensions (L x W x H): 133 x 133 x 130mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15270524 Dimensions (L x W x H): 133 x 133 x 130mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15270524 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE22080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For safe and secure storage in the laboratory. Tenak™ Cardboard Cryoboxes 133 x 133mm are made of fibreboard/cardboard.
  • White in color
  • Water-repellent for longer durability
  • Divider is also available
Specifica
Descrizione Cryobox
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema metrico) 0.11 kg