Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10653791
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 CryoBoxes/Rack
16 CryoBoxes/Rack
4 CryoBoxes/Rack
7 CryoBoxes/Rack
9 CryoBoxes/Rack
CryoBox
Progettazione:
Horizontal
Orizzontale
Vertical
Dimensioni (L x P x A):
14.3 x 14 x 40.6 cm
14.3 x 14 x 50.2 cm
14.3 x 14 x 70.5 cm
14.3 x 67 x 14 cm
14.3. x 14 x 22.5 cm
22.5 x 59.0 x 14.3 cm
5.625 x 8.875 x 17.5 pollici (22.5 x 44.4 x 14.3 cm)
8.4 x 8.3 x 22.5 cm
8.4 x 8.3 x 50.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. Capacità Progettazione Dimensioni (L x P x A) unitSize
10653791 16 CryoBoxes/Rack Horizontal 22.5 x 59.0 x 14.3 cm Pezzo
10326442 12 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 67 x 14 cm Pezzo
10419272 4 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3. x 14 x 22.5 cm Pezzo
11877113 9 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 14 x 50.2 cm pezzi 4
10547571 CryoBox Orizzontale 5.625 x 8.875 x 17.5 pollici (22.5 x 44.4 x 14.3 cm) Pezzo
10674321 4 CryoBoxes/Rack Vertical 8.4 x 8.3 x 22.5 cm Pezzo
10419082 9 CryoBoxes/Rack Vertical 8.4 x 8.3 x 50.2 cm Pezzo
10504831 4 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 14 x 40.6 cm Pezzo
10718861 7 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 14 x 70.5 cm Pezzo
9 options
Codice prodotto. 10653791
Marca: Thermo Scientific™ 50384422
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stack and organize standard cryogenic vial storage boxes with these freezer racks.
Stack and organize standard cryogenic vial storage boxes with these freezer racks. Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Racks include durable Thermo Scientific Nalgene™ Stainless Steel CryoBox Racks and Thermo Scientific Nunc™ aluminum racks that fit most common upright and chest freezers.
  • Conveniently store standard 5-1/4 x 5-1/4 cryogenic vial storage boxes with these freezer racks
  • Fits Thermo Scientific Nalgene™ and Nunc™ CryoBoxes™
  • Options include durable stainless-steel and aluminum racks that fit most common upright and chest freezers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 22.5 x 59.0 x 14.3 cm
Capacità 16 CryoBoxes/Rack
Quantità Each
Progettazione Horizontal
Materiale Acciaio inox
Tipo Cryogenic Box Storage Rack, Horizontal